Documentos Principais
CX0300
Supelco
Calcium Sulfate
Sinônimo(s):
Anhydrite
About This Item
Ensaio
≥98% (complexometric)
Nível de qualidade
Formulário
powder
Impurezas
≤0.003% Heavy metals (as Pb)
≤0.003% Iron (Fe)
≤0.005% Nitrate (NO3)
≤0.01% Chloride (Cl)
≤0.1% Insoluble in dilute hydrochloric acid
≤0.5% Magnesium and alkali salts
cor
white
pf
1450 °C
solubilidade
2.4 g/L
temperatura de armazenamento
room temp
Aplicação
anhydrous GR
Nota de análise
Assay (complexometric):98% min
Chloride (Cl):0.01% max
Color:White to Off-White
Form:Powder
Heavy metals (as Pb):0.003% max
Insoluble in dilute hydrochloric acid:0.1% max
Iron (Fe):0.003% max
Magnesium and alkali salts:0.5% max
Nitrate (NO3):0.005% max
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1