Documentos Principais
CT50F1050
Millipore
Filtro de cartucho Polygard® CT
pore size 50.0 μm, cartridge nominal length 10 in. (25 cm), Code F (double open end w/flat gaskets)
Sinônimo(s):
Polygard-CT Cartridge Filter 10 in. 50 μm Code F Reinforced Core
About This Item
Código UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031690
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
glass fiber-reinforced polypropylene
polyester support
polyethylene seal
polypropylene
Nível de qualidade
Características
hydrophilic
fabricante/nome comercial
Polygard
Parâmetros
4.8 bar max. differential pressure (70 psid) at 25 °C
4.8 bar max. inlet pressure (70 psi) at 25 °C
comprimento nominal do cartucho
10 in. (25 cm)
Diâmetro
7.0 cm (2.75 in.)
área de filtração
1.6 m2
Impurezas
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
tamanho de poro
50.0 μm nominal pore size
50.0 μm pore size
entrada
sample type liquid
código do cartucho
Code F (double open end w/flat gaskets)
Descrição geral
Device Configuration: Cartridge
Informações legais
POLYGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany