Documentos Principais
CRK373V06
Millipore
Filtro de cartucho Polygard® CR
pore size 0.3 μm, cartridge nominal length 30 in. (75 cm), Code 7 (2-226; O-rings w/locking-tabs)
Sinônimo(s):
Polygard-CR Cartridge Filter 30 in. 0.3 μm Code 7 Fluoroelastomer
About This Item
Código UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031690
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
fluoroelastomer seal
polypropylene
Nível de qualidade
Características
hydrophilic
fabricante/nome comercial
Polygard
Parâmetros
4.8 bar max. differential pressure (70 psid) at 25 °C
4.8 bar max. inlet pressure (70 psi) at 25 °C
comprimento nominal do cartucho
30 in. (75 cm)
Diâmetro
7.0 cm (2.75 in.)
Impurezas
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
extraíveis gravimétricos
≤50 mg
tamanho de poro
0.3 μm nominal pore size
0.3 μm pore size
entrada
sample type liquid
código do cartucho
Code 7 (2-226; O-rings w/locking-tabs)
Descrição geral
Device Configuration: Cartridge
Nota de preparo
Sanitization Protocol
30 min with hot water @ 80 °C
Sterilization Method
10 autoclave cycles or SIP @ 126 °C for 30 min
Nota de análise
Gravimetric Extractables: after 24-h soak in water
Will meet the USP Oxidizable Substances Test requirements after a water flush of ≥15 L
Informações legais
POLYGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany