CP28
Anti-Fibroblast Antigen Mouse mAb (AS02)
liquid, clone AS02, Calbiochem®
Sinônimo(s):
Anti-CD90 (Ab-1) (Mouse), Anti-Thy-1 (Ab-1) (Mouse)
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
AS02, monoclonal
Formulário
liquid
contém
≤0.1% sodium azide as preservative
reatividade de espécies
human, monkey
não deve reagir com
rat, mouse
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
Isotipo
IgG1
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... FGF22(27006)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Frozen Sections (10 µg/ml, acetone fixation)
Immunoblotting (10 µg/ml, non-reducing only)
Immunofluorescence (10 µg/ml)
Immunoprecipitation (2-10 µg/ml)
Embalagem
Advertência
forma física
Nota de análise
Any fibroblast cell line or skin tissue
Outras notas
Janin, A., et al. 1990. Clin. Exp. Rheum.8, 237.
Kay, M., et al. 1989. J. Invest. Dermatol.92, 168.
Esterre, P.H., et al. 1984 Cell Mol. Biol.38, 297.
Hoyhtya, M., et al. 1984 Eur. J. Biochem141, 477.
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1