Documentos Principais
CN5073001
Millipore
PP PLEAT CART 5.0UM 30" C-7
About This Item
Código UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031690
Materiais
polypropylene
tamanho de poro
5.0 μm nominal pore size
5.0 μm pore size
código do cartucho
Code 7 (2-226; O-rings w/locking-tabs)
Descrição geral
Device Configuration: Cartridge