Key Documents
CN1271001
Millipore
*PP PLEAT CART 1.2UM 10" C-7
About This Item
Código UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031690
Materiais
polypropylene
Nível de qualidade
tamanho de poro
1.2 μm nominal pore size
1.2 μm pore size
código do cartucho
Code 7 (2-226; O-rings w/locking-tabs)
Descrição geral
Device Configuration: Cartridge