Documentos
CN03F2001
Millipore
Filtro de cartucho Polygard® CN
pore size 0.3 μm, Code F (double open end w/flat gaskets)
Sinônimo(s):
CN CARTRIGE C-F 20" 0.3UM
About This Item
Código UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031690
Materiais
polypropylene
tamanho de poro
0.3 μm nominal pore size
0.3 μm pore size
código do cartucho
Code F (double open end w/flat gaskets)
Descrição geral
Device Configuration: Cartridge
Informações legais
POLYGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany