CGW373S48
Cartucho Polysep™ II 1,0/0,2 µm nominal
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
borosilicate glass fiber (BGF) membrane
fluoroelastomer O-ring
mixed cellulose esters (MCE) membrane
polypropylene support
Nível de qualidade
conformidade reg.
meets EU 1935/2004/EC (all component materials)
meets FDA 21 CFR 177-182 (all component materials)
esterilidade
non-sterile
Compatibilidade de esterilização
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
linha de produto
Polysep™
Características
hydrophilic
técnica(s)
prefiltration: suitable
Comprimento
30 in.
Largura
2.7 in.
área de filtração
1.38 m2
Impurezas
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Matriz
Polysep™ II
pore size
1.0/0.2 μm nominal pore size
código do cartucho
Code 7
Categorias relacionadas
Nota de análise
Outras notas
- Organism Retention: Microorganism
- Mode of Action: Filtration (size exclusion)
- Application: BioProcessing
- Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
- Instructions for Use: Please refer first page of Visual Inspection Guide and introduction section of Mixed cellulose esters Tech Brief
- Storage Statement: Please refer Mixed cellulose esters Tech Brief
- Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Sol. 1
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2