CDRM3HG05
Lynx® CDR
Lynx® CDR Male 3/8 Inch Hose Barb Reconnectable Connector - 5pack - Irradiated
Sinônimo(s):
Lynx® CDR Male 3/8 Inch Hose Barb Reconnectable Connector - Irradiated, Multiple aseptic connections, disconnections and reconnections (upt to 6 times)
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
316 stainless steel spring(s) (electropolished)
polyethersulfone membrane (for vent)
polysulfone flow path (glass filled polysulfone USP Class VI, ADCF)
polysulfone housing (outer, sterility chamber)
polysulfone valve body (glass filled polysulfone USP Class VI, ADCF)
seal (Silicone USP Class VI, ADCF or EMA/410/01 compliant)
Nível de qualidade
esterilidade
sterile
linha de produto
Lynx®
Parâmetros
0.7 bar max. pressure (10 psi) (connect/disconnect pressure)
2-40 °C temperature (36-104 °F) (fluid temperature)
20 L/min flow rate
4.1 bar max. pressure (60 psi) (operating pressure)
Altura
13.7 cm (5.4 in.)
Comprimento
25.7 cm (10.1 in.)
Largura
8.4 cm (3.3 in.)
conector
3/8 in. inlet hose barb
Informações legais
O que é o Programa Emprove®?
O programa Emprove® é um sistema que fornece documentação completa e aprofundada sobre os nossos filtros e componentes descartáveis, matérias-primas para a indústria farmacêutica e materiais de partida.
Disponível mediante assinatura ou pagamento de taxa
Disponível mediante assinatura ou pagamento de taxa
Já possui este produto?
Artigos
This article explains how to streamline transfer of an allogeneic cell therapies process to a CDMO partner and long-term manufacturing success.