CC4075
Human Plasminogen activator inhibitor-1
liquid, ≥98% (SDS-PAGE), suitable for activity assay
Sinônimo(s):
PAI 1, SERPINE1, PAI1
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Human Plasminogen activator inhibitor-1, recombinant,
fonte biológica
human
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (SDS-PAGE)
Formulário
liquid
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
activity assay: suitable
Impurezas
<1 EU/μg endotoxin
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
Descrição geral
Aplicação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2