Documentos
CC1059
Sigma-Aldrich
MMP-7, humana, forma ativa recombinante
Sinônimo(s):
Matrilysin
About This Item
Código UNSPSC:
12352204
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.41
fonte biológica
human
Nível de qualidade
forma
liquid
atividade específica
5,000 units/mg protein
fabricante/nome comercial
Chemicon®
concentração
0.1 mg/mL
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
Descrição geral
Fonte do produto: E. coli recombinante; preparado a partir de promatrilisina humana recombinante
PESO MOLECULAR:
19.130 calculados a partir da sequência de aminoácidos e 20.000 de SDS-PAGE, seguido de coloração com CBB R-250.
Definição da unidade
Atividade específica: Uma unidade de atividade enzimática é definida como a quantidade necessária para digerir 1 μg de Azocoll/min a pH 7,5 e 37°C na presença de acetato de p-aminofenilmercúrico 0,5 mM.
forma física
Solução em HEPES 10 mM (pH 7,4) - CaCl2 5 mM-NaCl 0,15 M.
Armazenamento e estabilidade
Mantenha a-80ºC por até um ano.
Informações legais
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Visite a Biblioteca de Documentos
Tristen V Tellman et al.
International journal of molecular sciences, 22(6) (2021-04-04)
The Perlecan-Semaphorin 3A-Plexin A1-Neuropilin-1 (PSPN) Complex at the cell surface of prostate cancer (PCa) cells influences cell-cell cohesion and dyscohesion. We investigated matrix metalloproteinase-7/matrilysin (MMP-7)'s ability to digest components of the PSPN Complex in bone metastatic PCa cells using in