CBL555
Anti-CD34 Class III Antibody, clone 581
clone 581, Chemicon®, from mouse
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
581, monoclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CD34(947)
Especificidade
The antibody reacts with a single-chain 105-120 kDa heavily O-glycosylated transmembrane glycoprotein which is expressed on haematopoietic progenitor cells, vascular endothelium and some tissue fibroblasts. The intracellular chain of the CD34 antigen is a site of phosphorylation by activated protein kinase C suggesting a putative role in signal transduction. CD34 may also play a role in the adhesion of specific antigens to endothelium.
Aplicação
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
forma física
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2