BK-1L-BK
Bulk Reagent - Rare Specificities & AHG
BIOSCOT™ Anti-K from the clone AEK4, Human IgM, Blood Grouping Reagent
Sinônimo(s):
Anti-K (cloneAEK4) Blood Grouping Reagent
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human
Nível de qualidade
forma do anticorpo
unpurified
clone
AEK4, monoclonal
Formulário
liquid
embalagem
pkg of 1 L
concentração
10-20 mg/mL protein (Total Protein Range)
técnica(s)
agglutination assay: suitable
pH
7.1-7.3
Isotipo
IgM
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Filtered through a 0.22μm terminal filter
Shelf Life: 36 months from date of filtration
Product formulation examined according to Annex IV of the EU IVD directive to support CE registration.
For In Vitro use only
Aplicação
Informações legais
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2