Documentos Principais
BI0349
Sigma-Aldrich
Capping Reagent B2 60% Lutidine in Acetonitrile
Biosynthesis Novabiochem®
Sinônimo(s):
dna
About This Item
Código UNSPSC:
41116006
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
linha de produto
Novabiochem®
Formulário
liquid
adequação da reação
reaction type: Acetylations
reagent type: derivatization reagent
cor
APHA: ≤50
temperatura de transição
flash point 10.0 °C
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-30°C
Aplicação
BI0349-0200 is packaged in 24/400 glass bottles
BI0349-0505 is packaged in GL45 glass bottles
BI0349-4000 is packaged in 38/430 glass bottles
DNA Reagents Label Change Explanation
Biosynthesis Novabiochem®
Nota de análise
Assay (2,6-lutidine)59.0-61.0% v/vAssay (acetonitrile)39.0-41.0% v/vColor (APHA)50 maxComponent: 2,6-Lutidine Purity98.0% minComponent: Acetonitrile Purity (By GC)99.9% minFormLiquidWater (H2O)200ppm max
Informações legais
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
50.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
10 °C - closed cup