Documentos Principais
L050150
Sigma-Aldrich
Cap B2
configured for (ÄKTA® and OligoPilot®)
Sinônimo(s):
Cap B
Selecione um tamanho
1.25 L
R$ 907,00
500 ML
R$ 993,00
R$ 907,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1.25 L
R$ 907,00
500 ML
R$ 993,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.21
R$ 907,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
tipo
for DNA synthesis
Nível de qualidade
linha de produto
Proligo Reagents
condição de armazenamento
dry at room temperature
Impurezas
≤200 ppm water content (Karl Fischer)
cor
clear
adequação
conforms to structure (GC, Formulation)
compatibilidade
configured for (ÄKTA® and OligoPilot®)
Descrição geral
Cap B solution, containing tetrahydrofuran (THF), pyridine and N-methylimidazole (NMI), is mixed in situ with Cap A solution during the capping (acetylation) reaction. Pyridine is applied as a mild base while NMI provides a powerful acylation catalyst.Tetrahydrofurane has been replaced by acetonitrile in ÄKTA Cap B1 and B2.Cap B is configured for ÄKTA formulation.
Nota de preparo
Acetonitrile / Pyridine 4/6 (v/v)
Outras notas
Cap B2 solution, containing acetonitrile (ACN) and pyridine, is mixed in situ with Cap A and Cap B1 solution during the capping (acetylation) reaction.
Pyridine is applied as a mild base while NMI provides a powerful acylation catalyst.
Informações legais
OligoPilot is a registered trademark of Cytiva
ÄKTA is a registered trademark of Cytiva
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
62.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
17 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5
Cap 1
Sigma-Aldrich
LR40000-HH
Cap 1
Cap A configured for ABI
Sigma-Aldrich
L040030
Cap A
Cap A
Sigma-Aldrich
L040082
Cap A
Cap A configured for PerkinElmer, configured for Polygen
Sigma-Aldrich
L040080
Cap A
Cap B configured for ABI
Sigma-Aldrich
L050030
Cap B