Documentos Principais
BI0341
Sigma-Aldrich
Capping Reagent B
Novabiochem®
About This Item
Código UNSPSC:
41116006
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
linha de produto
Novabiochem®
Nível de qualidade
Formulário
liquid
adequação da reação
reaction type: Acetylations
reagent type: derivatization reagent
fabricante/nome comercial
Novabiochem®
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
Descrição geral
Biosynthesis Novabiochem®
Aplicação
BI0341-0201 is packagedin 24/400 glass bottles
DNA Reagents Label Change Explanation
Nota de análise
Assay (1-methylimidazole): 9.5-10.5% v/v
Assay (tetrahydrofuran): 89.0-91.0% v/v
Color (APHA): 10 max
Form: Clear liquid
Water (H2O): 300ppm max
Informações legais
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2