8.57002
Capping Reagent A for DNA Synthesis
20% n-Methylimidazole in MeCN (v/v), Novabiochem®
Sinônimo(s):
20% n-Methylimidazole in MeCN (v/v), Novabiochem®
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
200
300
linha de produto
Novabiochem®
adequação da reação
reaction type: Acetylations
reagent type: derivatization reagent
Descrição geral
- 857002.0500: Compatible with Cytiva ÄKTA DNA Synthesisers. Attaches directly to Instrument (GL-45 Neck Finish)
- 857002.1000: Compatible with Cytiva ÄKTA DNA Synthesisers. Stand alone from Instrument (GL-45 Neck Finish)
- 857002.2500: Compatible with MerMade DNA Synthesisers. Stand alone from Instrument (38mm Neck Finish)
- 857002.4000: Compatible with MerMade DNA Synthesisers. Stand alone from Instrument (38mm Neck Finish)
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
41.9 °F
Ponto de fulgor (°C)
5.5 °C