BI0166
Activator Reagent 0.3M BMT in AcN
Biosynthesis Novabiochem®
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
linha de produto
Novabiochem®
Formulário
liquid
adequação da reação
reaction type: Coupling Reactions
reagent type: catalyst
temperatura de transição
flash point 2 °C (Acetonitrile)
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-30°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
- efficient and rapid activation reagent that produces less
- phosphoramidite waste
- higher solubility at lower temperatures
- does not crystallize or clog lines
- safer reagent to use
Nota de análise
Component: Acetonitrile Purity (By GC): 99.9% min
Form: Clear Liquid
Identity (IR-spectrum): Conforms
Molarity of 5-Benzylmercaptotetrazole: 0.28-0.32M
Water (H2O): 1-30ppm
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
35.6 °F - closed cup - (Acetonitrile)
Ponto de fulgor (°C)
2 °C - closed cup - (Acetonitrile)