B485-300DB
Rinse Fluid A
bottle of 300 mL, pkg of 4 units, square PETG bottle (500ml individually double wrapped with screw cap septum), sterile; aseptically filled
Sinônimo(s):
Fluid A for Sterility Testing, Rinse Fluid, Rinsing Solution Fluid A, Washing Fluid
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
square PETG bottle (500ml individually double wrapped with screw cap septum)
Nível de qualidade
Agency
EP 2.6.13
JP 4.06
USP 71
esterilidade
sterile; aseptically filled
Formulário
liquid
embalagem
bottle of 300 mL
pkg of 4 units
técnica(s)
microbiological culture: suitable
sterility testing: suitable
faixa de pH
6.9-7.3
aplicação(ões)
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
2-25°C
adequação
nonselective for bacteria
(
)
Descrição geral
Fluid A washing solution in general serves as a rinse buffer and can be used for an initial rinse of the filter membrane to inactivate any inhibitors, if present.
Aplicação
Nota de análise
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1