Documentos Principais
AQFA04700
Millipore
Filtro de membrana de fibra de quartzo sem conector
Millipore, filter diam. 47 mm, hydrophilic
Sinônimo(s):
Filtro de membrana de Quartz
About This Item
Código UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
plain filter
quartz membrane (fiber)
white filter
esterilidade
non-sterile
Características
hydrophilic
fabricante/nome comercial
Millipore
Parâmetros
1.6 mL/min-cm2 water flow rate
950 °C max. temp.
Diâmetro
47 mm
diâmetro do filtro
47 mm
espessura
430 μm
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
Os filtros de fibra de quartzo (tipo AQFA) não contêm fibras de vidro. Os filtros de quartzo são adequados para estudos de monitoramento do ar para determinação das concentrações de metais pesados e outros tipos de matéria particulada.
Aplicação
  • Medição de concentrações de metais pesados e pequenas quantidades de partículas
  • PM10 monitoramento da EPA• Monitoramento PM2.5
  • Análise de microplásticos
O filtro de membrana de fibra de quartzo sem resina de ligação foi usado na coleta de amostras de matéria particulada (MP) atmosférica,[1] particulados suspensos totais (PST)[2] e aerossóis atmosféricos.[3]
Visite a Biblioteca de Documentos
Contribution of the Incinerator to the Inorganic Composition of the PM10 Collected in Turin
Conca E, et al.
Atmosphere, 11(4), 400-400 (2020)
Hongmei Xu et al.
Environmental science & technology, 51(7), 3759-3766 (2017-03-04)
We present a 3-year time series of lead (Pb) and mercury (Hg) concentrations and isotope signatures in total suspended particulate (TSP) matter and as total gaseous Hg (TGM) in Xi'an, Northwestern China. Mean concentrations of TSP (299 ± 120 μg
E Bontempi et al.
Environmental technology, 31(5), 467-477 (2010-05-20)
Atmospheric aerosol particles have a great impact on the environment and on human health. Routine analysis of the particles usually involves only the mass determination. However, chemical composition and phases provide fundamental information about the particles' origins and can help
Artigos
An overview of microplastics, testing regulations, and filter selection for microplastic sample collection, preparation, and analysis.