Documentos
APFC04700
Millipore
Filtro de fibra de vidro sem conector
Millipore, filter diam. 47 mm, hydrophilic
Sinônimo(s):
Filtro de membrana de fibra de vidro com tamanho de poro de 1,2 μm
About This Item
Código UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materiais
glass fiber membrane
plain filter
white filter
Agency
suitable for ISO 21675 2019
descrição
1.2 µm pore size, hydrophilic glass fiber, 47 mm diameter
esterilidade
non-sterile
Características
hydrophilic
fabricante/nome comercial
Millipore
Parâmetros
1.2 mL/min-cm2 water flow rate
500 °C max. temp.
diâmetro do filtro
47 mm
espessura
240 μm
extraíveis gravimétricos
300%
tamanho de poro
1.2 μm pore size
90 % porosity
Condições de expedição
ambient
Aplicação
  • Remoção de partículas finas e microrganismos
  • Determinação do total de sólidos suspensos
  • Filtração de proteínas ou precipitados de TCA de ácidos nucleicos
  • Coleta de células e microrganismos
  • Água de grau para análise de microplásticos
  • Análise de microplásticos
Características e benefícios
  • O filtro de fibra de vidro sem ligante retém sua integridade estrutural mesmo com aquecimento até 500 °C.
  • Aplicável para a filtração de gases quentes e análise gravimétrica.
  • Maior retenção para a remoção de particulados finos e microrganismos em comparação com o filtro tipo APFA.
  • Possibilita a determinação do total de sólidos suspensos em água potável.
  • Aplicável para a filtração de proteínas ou ácidos nucleicos precipitados por ácido tricloroacético (TCA) e para a coleta de células e microrganismos.
Outras notas
Instruções de uso
  • Retenção de organismos: Microrganismo
  • Modo de ação: Filtração (exclusão por tamanho)
  • Aplicação: Filtração laboratorial geral
  • Uso pretendido: Retenção ou remoção de contaminantes biológicos
  • Instruções de uso: A filtração esterilizante de um líquido através de uma membrana com tamanho de poro de 0,2 μm (ou menor) remove de modo eficaz os contaminantes biológicos, inclusive bactérias, bolores e leveduras. Para retenção seletiva de contaminantes biológicos maiores, a filtração de líquidos através de membranas com tamanhos de poro de 0,45 μm (ou maiores) pode ser usada para reter e permitir o crescimento de microrganismos para cultura e análise posteriores
  • Declaração de armazenamento: Armazene em local seco
  • Declaração de descarte: Descarte de acordo com os regulamentos federais, estaduais e locais aplicáveis.
Visite a Biblioteca de Documentos
Rubén Reif et al.
Journal of environmental monitoring : JEM, 13(1), 137-144 (2010-11-09)
The occurrence and fate of eight pharmaceutical and personal care products (PPCPs) during sewage treatment has been studied in a pilot-scale treatment plant, comprising a primary settler (2.85 m(3)), an aeration tank (1.845 m(3)) and a secondary clarifier (0.5 m(3))
Characterization of membrane fouling in a microfiltration ceramic membrane system treating secondary effluent
Zhu H, et al
Desalination, 284 (2012)
Artigos
An overview of microplastics, testing regulations, and filter selection for microplastic sample collection, preparation, and analysis.