AP193P
Donkey Anti-Guinea Pig IgG Antibody, HRP conjugate, Species Adsorbed
1 mg/mL (Reconstituted), Chemicon®
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
donkey
Nível de qualidade
conjugado
peroxidase conjugate
forma do anticorpo
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
secondary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
guinea pig
fabricante/nome comercial
Chemicon®
concentração
1 mg/mL (Reconstituted)
técnica(s)
ELISA: suitable
western blot: suitable
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Categorias relacionadas
Aplicação
Immunohistochemistry: 1:500-1:5,000.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
forma física
RECONSTITUTION:
Reconstitute with sterile distilled water to match the volume indicated on the vial label. Centrifuge product if it is not completely clear after standing for 1-2 hours at room temperature.
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3