AP113A
Goat Anti-Human IgG Antibody, Fc, Alkaline Phosphatase conjugate
Chemicon®, from goat
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
goat
Nível de qualidade
conjugado
alkaline phosphatase conjugate
forma do anticorpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
secondary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Especificidade
Aplicação
Secondary & Control Antibodies
Fragment Specific Secondary Antibodies
1:5,000-1:50,000 dilution can be used.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Qualidade
ELISA:
1:5,000-1:50,000 dilution can be used.
Ligação
forma física
RECONSTITUTION:
Reconstitute with sterile distilled water to match the volume indicated on the vial label. Centrifuge product if it is not completely clear after standing for 1-2 hours at room temperature.
Armazenamento e estabilidade
After reconstitution the product is stable for several weeks at 2–8°C as an undiluted liquid. After dilution do not use for more than one day. For extended storage after reconstitution, add an equal volume of glycerol (ACS grade for better) to make a final concentration of 50% glycerol followed by storage at -20°C in undiluted aliquots for up to 12 months. Please note the concentration of protein (and buffer salts) will decrease to one-half of the original after the addition of glycerol. Avoid repeated freeze/thaw cycles.
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3