AP183P
Goat Anti-Rat IgG Antibody, HRP conjugate, Species Adsorbed
0.8 mg/mL, Chemicon®
Sinônimo(s):
Goat IgG Antibody
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
goat
Nível de qualidade
conjugado
peroxidase conjugate
forma do anticorpo
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
secondary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
rat
fabricante/nome comercial
Chemicon®
concentração
0.8 mg/mL
técnica(s)
ELISA: suitable
western blot: suitable
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Aplicação
Immunohistochemistry: 1:500-1:5,000.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Secondary & Control Antibodies
Secondary Antibodies Adsorbed for Dual Labeling
Ligação
forma física
RECONSTITUTION:
Reconstitute with 500 μL of sterile distilled water.
Armazenamento e estabilidade
WARNING:Use of sodium azide as a preservative will substantially inhibit the enzyme activity of HRP.
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3