AP120A
Anticorpo anti-IgA humana de cabra, IgG e IgM, fosfatase alcalina
Chemicon®, from goat
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
goat
Nível de qualidade
conjugado
alkaline phosphatase conjugate
forma do anticorpo
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
secondary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
A IgM normalmente constitui cerca de 10% das imunoglobulinas séricas. O anticorpo IgM é proeminente nas respostas imunes iniciais à maioria dos antígenos e é predominante em certas respostas de anticorpos, como os anticorpos ′naturais′ do grupo sanguíneo. A IgM (junto com a IgD) é a principal imunoglobulina expressa na superfície dos linfócitos B.
A IgA monomérica constitui 5%-15% das imunoglobulinas séricas, enquanto a IgA dimérica está localizada nas superfícies de mucosas, como saliva, secreção gastrointestinal, fluidos brônquicos e leite. A IgA de mucosas desempenha um papel importante na defesa do hospedeiro, neutralizando agentes infecciosos nas superfícies das mucosas. A produção é geralmente local e os linfócitos B produtores de IgA específicas para o antígeno podem ser encontrados em regiões sob a lâmina própria, onde amadurecem em células plasmáticas diméricas produtoras de IgA. Deficiência de IgA é a imunodeficiência mais comum, que pode afetar tanto a IgA produzida no soro quanto nas mucosas.
Especificidade
Aplicação
Anticorpos secundários e de controle
Anticorpos secundários de imunoglobulinas inteiras
pode-se usar diluição de 1:5.000-1:50.000.
As diluições de trabalho ideais devem ser determinadas pelo usuário final.
Qualidade
ELISA:
uma diluição de 1:5.000-1:50.000 pode ser usada.
forma física
Armazenamento e estabilidade
Após a reconstituição, esse produto é estável por várias semanas a 2-8 °C na forma de líquido não diluído. NÃO CONGELAR. Para armazenar por períodos mais longos após a reconstituição, adicione um volume igual de glicerol (grau ACS ou acima) para atingir uma concentração final de 50% de glicerol e armazene a 2-8 °C em alíquotas não diluídas por até 12 meses.
Observe que a concentração de proteína e sais tamponantes diminuirá para metade da concentração original após adicionar glicerol.
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3