AP1168
Anti-TNFSF14 Mouse mAb (4E3)
liquid, clone 4E3, Calbiochem®
Sinônimo(s):
Anti-Tumor Necrosis Factor Receptor Like 2, Anti-Tumor Necrosis Factor Superfamily Member 14, Anti-Tumor Necrosis Factor Superfamily Member 14, Anti-Tumor Necrosis Factor Receptor Like 2
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
4E3, monoclonal
forma
liquid
não contém
preservative
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG2a
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TNFSF14(8740)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
ELISA (see comments)
Immunoblotting (1-5 g/ml)
Paraffin Sections (3 g/ml)
Advertência
forma física
Reconstituição
Nota de análise
Human spleen tissue