Documentos Principais
AP10045S1
Millipore
Dispensador de blocos absorventes com 2 recipientes
Dispensing of sterile absorbent pads, 100 absorbent cellulose pads, diam. 45 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41122101
eCl@ss:
32030209
NACRES:
NB.24
Materiais
cellulose pad(s)
clear device
polystyrene
esterilidade
sterile
Diâmetro
45 mm
entrada
sample type wine
sample type sport drink
sample(s) (environmental)
sample type beer
sample type cider
sample type food(s)
sample type beverage(s)
sample type bottled water
sample type soft drink
sample type cosmetics
aplicação(ões)
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
Condições de expedição
ambient
Categorias relacionadas
Descrição geral
1 dispensador de blocos absorventes com 2 recipientes de 100 blocos absorventes de celulose é estéril, com 45 mm de diâmetro, e é usado para reforçar os filtros nos monitores da Millipore′ para fins de análise de contaminação. Quando saturado com o meio de crescimento, eles também podem ser usados para cultivar microrganismos em membranas. Para aumentar a taxa de fluxo e o rendimento, nossos espaçadores de malha tecida podem ser colocados entre filtros em uma filtração em série para evitar que o filtro de tela a jusante "obscura" os poros dos filtros a montante. Os blocos absorventes evitam danos à membrana durante condições de alta pressão ou vazão rápida. O material de celulose branca pura utilizado nestes blocos absorventes foi amostrado, testado e está de acordo com as especificações.
Aplicação
Esses blocos têm aplicações nos setores clínico, de cosméticos, ambiental, de alimentos e bebidas, de CQ industrial e farmacêutico.
Análise microbiana de cerveja, água engarrafada, cidra, bebidas isotônicas e vinho pelo método de filtração por membrana.
Código de classe de armazenamento
10-13 - German Storage Class 10 to 13