Documentos Principais
ABT241
Sigma-Aldrich
Anticorpo antitubulina acetilada (Lys40)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
Tubulin alpha-1A chain, Alpha-tubulin 3, Tubulin B-alpha-1, Tubulin alpha-3 chain
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
rat (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology)
técnica(s)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
acetylation (Lys40)
Informações sobre genes
human ... TUBA1A(7846)
Descrição geral
A tubulina é o principal componente dos microtúbulos que, por sua vez, são elementos importantes do citoesqueleto. As proteínas tubulina passam por diversas modificações pós-traducionais durante a síntese individual e após a formação completa dos túbulos. A acetilação das cadeias alfa na Lys-40 estabiliza os microtúbulos e afeta a afinidade e processividade das proteínas motoras dos microtúbulos. Esta modificação tem um papel em diversas funções celulares, que vão desde a motilidade celular, progressão do ciclo celular ou diferenciação celular até o tráfego e sinalização intracelulares.
Imunogênio
Epítopo: próximo à terminação N
Peptídeo linear conjugado com KLH correspondente a uma região perto da terminação N proximal da tubulina humana acetilada em Lys40.
Aplicação
Categoria de pesquisa
Estrutura celular
O anticorpo antitubulina acetilada (Lys40) é um anticorpo contra a tubulina acetilada (Lys40) para uso em western blot.
Subcategoria de pesquisa
Citoesqueleto
Qualidade
Avaliado por western blot em lisado de células HeLa não tratadas e tratadas com tricostatina A.
Análise de western blot: 1 µg/ml deste anticorpo detectou tubulina acetilada (Lys40) em 10 µg de lisado de células HeLa tratadas com tricostatina A, mas não em lisado de células HeLa não tratadas.
Descrição-alvo
aproximadamente 50 kDa observado
forma física
Anticorpo policlonal de coelho purificado contendo Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM com 0,05% de azida sódica.
Purificado por afinidade
Armazenamento e estabilidade
Estável por 1 ano a 2-8 °C a partir da data de recebimento.
Outras notas
Concentração: Vide a concentração específica do lote no certificado de análise.
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Kylie Jacobs et al.
mBio, 11(1) (2020-02-13)
Toxoplasma gondii's single mitochondrion is very dynamic and undergoes morphological changes throughout the parasite's life cycle. During parasite division, the mitochondrion elongates, enters the daughter cells just prior to cytokinesis, and undergoes fission. Extensive morphological changes also occur as the
Joseph M Varberg et al.
mSphere, 1(1) (2016-06-16)
Toxoplasma gondii is a widespread protozoan parasite that causes potentially life-threatening opportunistic disease. New inhibitors of parasite replication are urgently needed, as the current antifolate treatment is also toxic to patients. Microtubules are essential cytoskeletal components that have been selectively
Rodolpho Ornitz Oliveira Souza et al.
Journal of cell science, 135(22) (2022-11-01)
The single mitochondrion of Toxoplasma gondii is highly dynamic, being predominantly in a peripherally distributed lasso-shape in intracellular parasites and collapsed in extracellular parasites. The peripheral positioning of the mitochondrion is associated with apparent contacts between the mitochondrion membrane and
Ayad A Al-Hamashi et al.
Bioorganic chemistry, 116, 105297-105297 (2021-09-13)
Despite the advances in treatment strategies, cancer is still the second leading cause of death in the USA. A majority of the currently used cancer drugs have limitations in their clinical use due to poor selectivity, toxic side effects and
Rayna Rosati et al.
Molecular pharmacology, 90(3), 225-237 (2016-07-07)
Histone deacetylase inhibitors (HDACIs) can disrupt the viability of prostate cancer (PCa) cells through modulation of the cytosolic androgen receptor (AR) chaperone protein heat shock protein 90 (HSP90). However, toxicities associated with their pleiotropic effects could contribute to the ineffectiveness