ABT1372
Anti-phospho-Keratin-8 Antibody (Ser23)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
Keratin, type II cytoskeletal 8, Ser23-phosphorylated, CK-8, Ser23-phosphorylated, Cytokeratin-8, Ser23-phosphorylated, K8, Ser23-phosphorylated, Keratin-8, Ser23-phosphorylated, Type-II keratin Kb8, Ser23-phosphorylated
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
rhesus macaque (based on 100% sequence homology)
técnica(s)
inhibition assay: suitable (peptide)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pSer23)
Informações sobre genes
human ... KRT8(3856)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Cell Structure
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilutiion of this antibody detected keratin-8 Ser23 phosphorylation in 10 µg of lysate from phosphatase inhibitors-treated, but not untreated, HeLa cells.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1