ABS90
Anti-Notch 1 Antibody, extracellular
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
Notch homolog 1, translocation-associated (Drosophila), Notch (Drosophila) homolog 1 (translocation-associated), Translocation-associated notch protein TAN-1, neurogenic locus notch homolog protein 1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human, rat
reatividade da espécie (prevista por homologia)
canine (91% sequence homology), mouse (97% sequence homology), chimpanzee (92% sequence homology)
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... NOTCH1(4851)
rat ... Notch1(25496)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Signaling
Growth Factors & Receptors
Qualidade
Western Blot Analysis: 1:500 dilution of this antibody detected Notch 1 on 10 µg of human lymph node lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Human lymph node lysate
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1