Documentos Principais
ABS538
Sigma-Aldrich
Anti-FABP1 Antibody
serum, from rabbit
Sinônimo(s):
Fatty acid-binding protein, liver, Fatty acid-binding protein 1, Liver-type fatty acid-binding protein, L-FABP, Squalene- and sterol-carrier protein, SCP, Z-protein, p14
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
human, mouse
reatividade da espécie (prevista por homologia)
rat (based on 100% sequence homology)
técnica(s)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
Descrição geral
FABP1, also known as Fatty acid-binding protein, Liver Fatty acid-binding protein, Fatty acid-binding protein 1, Liver-type fatty acid-binding protein, L-FABP, Squalene- and sterol-carrier protein, SCP, Z-protein, or p14, and encoded by the gene FABP1/FABPL, is an important fatty acid binding and transport protein. FABP1 is produced in the liver and is part of a family of lipid carrier proteins. FABP1 facilitate the transfer of fatty acids between extra and intracellular membranes. FABP1 level in the blood is used as a biomarker for obesity and type II diabetes. Additionally, recent research indicates that FABP1 can modulate stellate cell activation and this may lead to diet-induced nonalcoholic fatty liver disease, thus FABP1 is a key focus of metabolic research.
Imunogênio
Recombinant protein corresponding to rat FABP1.
Aplicação
Anti-FABP1 Antibody detects level of FABP1 & has been published & validated for use in FABP1.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected FABP1 in wild type mouse liver cytosol and not in LFABP-1 -/- mouse liver cytosol.
Qualidade
Evaluated by Western Blotting in human liver tissue lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected FABP1 in 10 µg of human liver tissue lysate.
Descrição-alvo
~ 14 kDa observed
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1