ABS47
Anti-phospho-SMAD3 (Tyr179) Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
Mothers against DPP homolog 3, MAD homolog 3, Mad3, Mothers against decapentaplegic homolog 3, JV15-2, AMAD3, SMAD family member 3
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
porcine, bovine, rat
técnica(s)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pTyr179)
Informações sobre genes
human ... SMAD3(4088)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Signaling
Developmental Signaling
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected SMAD3 in 10 mg of untreated and TGF Beta-treated HaCat cell lysates.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Untreated and TGF Beta-treated HaCat cell lysates.
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1