ABS2118M
Anti-phospho RasGRP2 (Ser586)
from rabbit
Sinônimo(s):
RAS guanyl-releasing protein 2, Calcium and DAG-regulated guanine nucleotide exchange factor I, CalDAG-GEFI, F25B3.3 kinase-like protein
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
mouse, monkey
reatividade da espécie (prevista por homologia)
rat (based on 100% sequence homology)
embalagem
antibody small pack of 25 μg
técnica(s)
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pSer586)
Informações sobre genes
mouse ... Rasgrp2(19395)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Signaling
Western Blotting Analysis: A representative lot detected phospho RasGRP2 (Ser586) in RasGRP2 purified from GST-Rasgrp2 transfected COS-7 cells and phosphorylated by GST-PKAc alpha, Forskolin stimulated mouse striatal slices (Courtesy of Dr. Kozo Kaibuchi at Nagoya University, Japan).
Qualidade
Western Blotting Analysis): A 1:1,000 dilution of this antibody detected RAS guanyl-releasing protein 2 purified from GST-RasGRP2 transfected COS-7 cells and phosphorylated on Ser586 by GST-PKA catalytic subunit alpha (PKAc alpha).
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
STOT RE 2 Oral
Órgãos-alvo
Kidney
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1