ABS1623
Anti-HRD1 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
E3 ubiquitin-protein ligase synoviolin, Synovial apoptosis inhibitor 1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
mouse, human, rat
reatividade da espécie (prevista por homologia)
rhesus macaque (based on 100% sequence homology)
técnica(s)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SYVN1(84447)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Western Blotting Analysis: A representative lot detected HRD1 in the membrane, but not the cytosolic, fraction from RAT-1 rat fibroblasts (Pearce, M.M., et al. (2007). J. Biol. Chem. 282(28):20104-20115).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected HRD1 in RAT-1 and HeLa whole cell lysates (Pearce, M.M., et al. (2007). J. Biol. Chem. 282(28):20104-20115).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected HRD1 in SPFH2 immunoprecipitate from αT3-1 mouse pituitary gonadotroph cell lysate. The amount of co-immunoprecipitated HRD1 increased when using lysates from cells treated with proteasome inhibitor bortezomib (Cat. No. 504314) to increase cellular accumulation of ubiquitinated SPFH2 (Pearce, M.M., et al. (2007). J. Biol. Chem. 282(28):20104-20115).
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:200 dilution of this antibody detected HRD1 in 10 µg of αT3-1 mouse pituitary gonadotroph cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Outras notas
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1