ABS1509
Anti-phospho-Neph1 (Tyr637/638) Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
Kin of IRRE-like protein 1, Kin of irregular chiasm-like protein 1, Nephrin-like protein 1, phospho-Neph1 (Tyr637/638)
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
rat (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology)
técnica(s)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pTyr637/pTyr638 )
Informações sobre genes
human ... KIRREL1(55243)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Signaling
Signaling Neuroscience
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Neph1 phosphorylation in lysates from puromycin aminonucleoside-/PAN-treated human pocodytes (Arif, E., et al. (2014). J Biol Chem. 289(14):9502-9518).
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Neph1 phosphorylation at the target tyrosine residues in 7.5 µL of pervanadate treated human podocyte cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Note: Variability in freezer temperatures below -20°C may cause glycerol containing solutions to become frozen during storage.
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3