ABS1508
Anti-SREBP-1
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
Sterol regulatory element-binding protein 1, Class D basic helix-loop-helix protein 1, bHLHd1, Sterol regulatory element-binding transcription factor 1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human
embalagem
antibody small pack of 25 μg
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SREBF1(6720)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Signaling
Qualidade
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected SREBP-1 in 10 µg of DU145 cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
does not flash
Ponto de fulgor (°C)
does not flash