ABN464
Anti-IRE1p Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
Endoplasmic reticulum-to-nucleus signaling 1, Serine/threonine-protein kinase/endoribonuclease IRE1, ERN1, IRE1, Inositol-requiring protein 1, hIRE1p, Ire1-alpha, IRE1a
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
mouse, human
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ERN1(2081)
Descrição geral
IRE1p has an endoribonuclease activity that is required to splice X-box binding protein (XBP1) mRNA converting it to a potent UPR transcriptional activation. Depletion of IRE1p through the expression of a dominant negative form of IRE1p has no effect on transfected cells, but cell death via apoptosis occurs under stress conditions that cause unfolded proteins to accumulate in the ER. IRE1p is ubiquitously expressed with high levels observed in pancreatic tissue.
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunocytochemistry Analysis: 1 µg/mL from a representative lot detected IRE1p in A20 cells.
Immunofluorescence Analysis: 2 µg/mL from a representative lot detected IRE1p in A20 cells.
Neuroscience
Neurodegenerative Diseases
Qualidade
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected IRE1p in A20 cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
A20 cell lysate
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2