ABN410
Anti-ZNF423 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
Zinc finger protein 423, Olf1/EBF-associated zinc finger protein, hOAZ, Smad- and Olf-interacting zinc finger protein, ZFP423
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
rat, human, mouse
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ZNF423(23090)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Immunohistochemistry Analysis: A 1:500 dilution from a representative lot detected ZNF423 in human thalamus and hippocampus tissues.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected ZNF423 in NIH/3T3 cells.
DyLight® is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific.
Neuroscience
Developmental Neuroscience
Qualidade
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected ZNF423 in 10 µg of mouse P7 brain tissue lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1