ABF200
Anti-Bst2 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
Bone marrow stromal cell antigen 2, BST-2, CD317, HM1.24 antigen
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human
técnica(s)
western blot: suitable
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... BST2(684)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Inflammation & Immunology
Immunological Signaling
Qualidade
Immunohistochemistry Analysis: A 1:250 dilution of this antibody detected Bst2 in human placenta tissue.
Descrição-alvo
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Human placenta tissue
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2