ABN2181
Anti-NCAM-L1
from rabbit
Sinônimo(s):
Neural cell adhesion molecule L1-like protein, L1 adhesion molecule, Cell adhesion molecule with homology to L1CAM, Chl1-like protein, Close homolog of L1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
rat, mouse
embalagem
antibody small pack of 25 μg
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Chl1(12661)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Neuroscience
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated NCAM-L1 in Immunoprecipitation applications (Patel, K., et. al. (1991). Hybridoma. 10(4):481-91).
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL from a representative lot detected NCAM-L1 in crude membrane fractions of postnatal day 10 brain extracts (Courtesy of Fritz G. Rathjen from Max-Delbrück-Center, Berlin Germany).
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected NCAM-L1 in Immunofluorescence applications (Ter-Avetisyan, G., et. al. (2014). J Neurosci. 34(3):737-47; Abe, P., et. al. (2015). J Neurosci. 35(38):13053-63).
Qualidade
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected NCAM-L1 in crude membrane extact from brain of Wild type, but not in NCAM-L1 knock out P10 mouse.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2