ABN1672
Anti-HD-polyAla Ct
serum, from rabbit
Sinônimo(s):
HD-RAN-PolyAla, HD-PolyAla
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
forma do anticorpo
serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
mouse, human
embalagem
antibody small pack of 25 μL
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Western Blotting Analysis: A representative lot detected HD-polyAla Ct in Western Blotting applications (Banez-Coronel, M., et. al. (2015). Neuron. 88(4):667-77).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected HD-polyAla Ct in Immunocytochemistry applications (Banez-Coronel, M., et. al. (2015). Neuron. 88(4):667-77).
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected HD-polyAla Ct in pcDNA3.1 (Ctrl) & HEK293T-HD-polyAla-Ct.
Neuroscience
Qualidade
Western Blotting Analysis (WB): A 1:1,000 dilution of this antibody detected PolyAla in HEK293T cells transfected with HD-polyAla-Ct.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1