ABF295
Anti-IL27RA Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
Interleukin-27 receptor subunit alpha, IL-27 receptor subunit alpha, IL-27R subunit alpha, IL-27R-alpha, IL-27RA, Cytokine receptor WSX-1, Cytokine receptor-like 1, Type I T-cell cytokine receptor, TCCR, ZcytoR1, IL27RA
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... IL27RA(9466)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Immunofluorescence Analysis: 20 μg/mL from a representative lot detected IL27RA in A549 cells.
Inflammation & Immunology
Cytokines & Cytokine Receptors
Qualidade
Western Blotting Analysis: 1 μg/mL of this antibody detected IL27RA in human spleen tissue lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2