ABC462
Anti-DNA polymerase subunit gamma-1 Antibody/POLG
1.0 mg/mL, from rabbit
Sinônimo(s):
DNA polymerase subunit gamma-1, DNA polymerase subunit gamma-1, PolG-alpha
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human
concentração
1.0 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... POLG(5428)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Immunoprecipitation Analysis: 10 µg from a representative lot immunoprecipitated DNA polymerase subunit gamma-1/POLG in 0.5 mg of HeLa cell lysate.
Qualidade
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected DNA polymerase subunit gamma-1/POLG in human tonsil tissue.
Descrição-alvo
Ligação
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1