ABE295
Anti-Zinc Finger Protein 260 Antibody
serum, from rabbit
Sinônimo(s):
Zinc finger protein 260, Zfp-260, Pancreas-only zinc finger protein 1, POZF-1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
rat, mouse, human
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ZNF260(339324)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Immunocytocchemistry Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected Zinc Finger Protein 260 in adeno-HA-AS-PEX1-infected rat primary cardiomyocytes (Komati, H., et al. (2011). J Biol Chem. 286(2):1508-1516.).
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected Zinc Finger Protein 260 in alpha-MHCMerCreMer/CAT-PEX1 transgenic mouse heart tissue treated with Tamoxifen (Komati, H., et al. (2011). J Biol Chem. 286(2):1508-1516.).
Qualidade
Western Blot Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Zinc Finger Protein 260 in 10 µg of human heart tissue lysate.
Descrição-alvo
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1