ABE2902
Anti-Cdc45
from rabbit
Sinônimo(s):
DNA replication protein Cdc45
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
mouse, hamster, human
técnica(s)
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
hamster ... Cdc45(100689362)
human ... CDC45(8318)
mouse ... Cdc45(12544)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Cdc45 in asynchronous, go synchronized and G1 released CHO cells, immunoprecipitated CDC45 from CHO cells, HeLa and NIH3T3 (Wong, P.G., et. al. (2011). PLoS One. 6(3):e17533).
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected Cdc45 in 10 µg of CHO cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Outras notas
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1