Documentos Principais
Z514942
Rubber Adapter Sleeve for Kimax® High Strength Centrifuge Tube
Sinônimo(s):
45550-30
Selecione um tamanho
2 EA
R$ 562,00
R$ 562,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
2 EA
R$ 562,00
About This Item
Código UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.11
R$ 562,00
Check Cart for Availability
Características
Holds 30 mL tubes
embalagem
pack of 2 ea
fabricante/nome comercial
Kimble® 45550-30
Kimble®
técnica(s)
centrifugation: suitable
Aplicação
30mL Centrifuge Tube Rubber Adapter Sleeve
Informações legais
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Kimax is a registered trademark of Gerresheimer Glass, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)