Documentos Principais
ABE203
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-JARID1D
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
Lysine-specific demethylase 5D, Histocompatibility Y antigen, H-Y, Histone demethylase JARID1D, Jumonji/ARID domain-containing protein 1D, Protein SmcY
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
mouse, human
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... KDM5D(8284)
Descrição geral
Também conhecida como desmetilase específica de lisina 5D, essa histona desmetilase é específica para ′Lis-4′ da histona H3 e é conhecido por desempenhar um papel central na função das histonas e na espermatogênese. Ela desmetila a H3 ′Lis-4′ trimetilada e dimetilada, mas não monometilada. A Uniprot.org declara duas isoformas diferentes dessa enzima.
Imunogênio
Peptídeo linear conjugado com KLH correspondente a JARID1D humano.
Aplicação
Análise imunocitoquímica: 2 µg/ml de um lote representativo detectou JARID1D em mESCs.
Análise por imunoprecipitação: Um lote representativo imunoprecipitou JARID1D em lisado de tecido de testículo humano.
Categoria de pesquisa
Epigenética & Função nuclear
Subcategoria de pesquisa
Proteínas modificadoras de histonas
Use o anticorpo anti-JARID1D (anticorpo policlonal de coelho) validado em WB, ICC e IP para detectar JARID1D também conhecido como desmetilase específica de lisina 5D, antígeno Y de histocompatibilidade, HY, histona desmetilase JARID1D.
Qualidade
Avaliado por Western Blot em lisados de tecido testicular humano.
Análise por Western blot: 0,5 µg/ml desse anticorpo detectou JARID1D em 10 µg de lisado de tecido de testículo humano.
Descrição-alvo
aproximadamente 174 kDa observado. Duas isoformas podem ser observadas devido ao splicing alternativo com um peso molecular de ~167 kDa e ~174 kDa em alguns lisados celulares. Uma banda não caracterizada com um peso molecular de ~255 kDa pode ser observada em alguns lisados celulares.
forma física
Anticorpo policlonal de coelho purificado em tampão contendo Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM com 0,05% de azida sódica.
Purificado por afinidade
Armazenamento e estabilidade
Estável por 1 ano a 2-8 °C a partir da data de recebimento.
Nota de análise
Controle
Lisado de tecido de testículo humano.
Outras notas
Concentração: Vide a concentração específica do lote no certificado de análise.
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário no nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente para uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Kathryn Gunn et al.
Cancer discovery, 13(6), 1478-1497 (2023-02-28)
Oncogenic mutations in isocitrate dehydrogenase 1 (IDH1) and IDH2 occur in a wide range of cancers, including acute myeloid leukemia (AML) and glioma. Mutant IDH enzymes convert 2-oxoglutarate (2OG) to (R)-2-hydroxyglutarate [(R)-2HG], an oncometabolite that is hypothesized to promote cellular