ABE1943
Anti-HOXB13 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
Homeobox protein Hox-B13, HOXB13
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... HOXB13(10481)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected HOXB13 nuclear expression in MDA PCa 2b and LNCaP, but not PC3 or DU145, human prostate cancer cell lines (Kim, Y.R., et. al. (2010). Mol Cancer. 9:124).
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected differential HOXB13 expressions among various androgen-dependent (AD) and androgen-independent (AI) human prostate cancer tissues (Kim, Y.R., et. al. (2010). Mol Cancer. 9:124; Kim, Y.R., et. al. (2014). Oncogene. 33(37):4558-4567).
Qualidade
Western Blotting Analysis: 0.2 µg/mL of this antibody detected HOXB13 in 10 µg of LNCaP cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Outras notas