ABE1942
Anti-TACC3 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
Transforming acidic coiled-coil-containing protein 3, ERIC-1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TACC3(10460)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected TACC3 spindle immunoreactivity in untransfected, but not TACC3 siRNA-transfected, SKOV-3 and OVCAR3 ovarian cancer cells (Rao, R., et al. (2014). Oncogene. 33(33):4242-4252).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected much higher TACC3 expression in SKOV-3, OVCAR3 ovarian cancer cells than in non-cancerous hTERT-RPE, MCF10A, and 184B5 cells. Cellular TACC3 siRNA delivery abolished target band detection (Rao, R., et al. (2014). Oncogene. 33(33):4242-4252).
Epigenetics & Nuclear Function
Qualidade
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected TACC3 in 10 µg of HEK293 cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.