ABE1851
Anti-MLL-3
from rabbit
Sinônimo(s):
HALR, Histone-lysine N-methyltransferase 2C, EC: 2.1.1.43, Lysine-N-methyltransferase 2C, Myeloid-lineage leukemia protein 3 homolog
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
rat, human, mouse
embalagem
antibody small pack of 25 μg
técnica(s)
ChIP: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... KMT2C(58508)
mouse ... Kmt2C(231051)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Chromatin Immunoprecipitation Analysis: A representative lot detected MLL-3 in MEF cells (Lee, J., et. al. (2009) Proc Natl Acad Sci USA. 106(21):8513-8).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected MLL-3 in Western Blotting applications (Lee, J., et. al. (2009) Proc Natl Acad Sci USA. 106(21):8513-8); Bres, V., et. al. (2009). Mol Cell. 36(1):75-87).
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected MLL-3 in mouse urothelial tumors (Lee, J., et. al. (2009) Proc Natl Acad Sci USA. 106(21):8513-8).
Epigenetics & Nuclear Function
Qualidade
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected MLL-3 in 10 µg of U2OS cell nuclear extract.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1